Merck
272833
Sigma-Aldrich
2-Phenylthiochromen-4-one
98%
Synonim(y):
1-Thioflavone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
125-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)