Kluczowe dokumenty
270695
2-Butanone
HPLC grade, suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonim(y):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
960 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
10.1 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
80 °C
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?