Merck
269719
Sigma-Aldrich
Nitrocyclopentane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
180 °C (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nitrocyclopentane, a secondary nitroalkane, was examined for its ability to induce DNA repair in rat hepatocytes. The nitronate of nitrocyclopentane was mutagenic in Salmonella strains TA100 and TA102.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
E S Fiala et al.
Toxicology, 99(1-2), 89-97 (1995-05-05)
The secondary nitroalkanes, 2-nitropropane, 2-nitrobutane, 3-nitropentane, 2-nitroheptane, nitrocyclopentane and nitrocyclohexane, as well as the primary nitroalkanes, 1-nitropropane, 1-nitrobutane, 1-nitropentane and 1-nitroheptane, were examined for their ability to induce DNA repair in rat hepatocytes and to serve as substrates for activation
C C Conaway et al.
Mutation research, 261(3), 197-207 (1991-11-01)
The secondary nitroalkanes 2-nitropropane, 2-nitrobutane, 3-nitropentane and nitrocyclopentane, as well as their anionic forms (nitronates); the primary nitroalkanes 1-nitropropane, 1-nitrobutane, and 1-nitropentane and their respective nitronates; the nitrocarbinols 2-nitro-1-propanol, 2-nitro-1-butanol, 3-nitro-2-butanol, and 3-nitro-2-pentanol and their respective nitronates; 2-methyl-2-nitropropane, and 2-nitroso-2-nitropropane