Merck
269611
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)