Merck
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S(O)CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.17
Beilstein:
1854014
Numer WE:
Numer MDL:
Próba
96%
ciąg SMILES
COC(=O)CS(C)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)