Merck
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)