Merck
267996
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroaniline
technical grade, 95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H2(CH3)(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
technical grade
Próba
95%
mp
168-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(N)c(C)cc1[N+]([O-])=O