Merck
267953
Sigma-Aldrich
Iron
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Fe
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 267953 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
rezystywność
9.71 μΩ-cm
wielkość cząstki
<10 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Proszek żelaza jest powszechnie stosowany jako katalizator wielu różnych przemian organicznych. Zastosowania obejmują:
  • Redukcja związków nitroaromatycznych do amin aromatycznych.[1][2]
  • Polimeryzacja metakrylanu metylu (MMA) za pośrednictwem żelaza w obecności środka odwracalnego przeniesienia łańcucha addycji i fragmentacji (RAFT), 2-cyjanoprop-2-ylo-1-ditionaftalanu (CPDN).[3]
  • Synteza pochodnych pirolo[1,2-a]chinoksaliny.[4]
  • Konwersja ketoksymów do odpowiednich ketonów przez traktowanie proszkiem żelaza.[5]
  • Katalizowana żelazem reakcja krzyżowego sprzęgania imidazoli z bromkami winylu i chlorkami winylu.[6]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
Questions
  1. Do you supply assay with your iron, what is size range of powder, morphology etc
    1 answer
    1. The particle morphology is not determined. The minimum purity of this material is 99.9% and the maximum particle size is 10 um. This information is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/267953#product-documentation