266779
Hafnium
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Synonim(y):
Celtium, Hafnium element
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Postać
wire
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
Średnica
1.0 mm
tw
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Klucz InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1