Przejdź do
67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2697317
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
InChI key
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Secondary plant metabolite of the phenylpropanoid pathway.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1780365756577951
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (T)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)