Merck
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3B · NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
stężenie
6-10 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)