Merck
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.27
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)