Merck
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Tb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99.9%
Formularz
powder
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)