Merck
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ho
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99.9%
Formularz
granular
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)