Merck
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
Synonim(y):
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)