Merck
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
Synonim(y):
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H90B3CoN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1303.03
Numer MDL:
ciąg SMILES
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
Postać fizyczna
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)