Merck
260924
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride
95%
Synonim(y):
Di(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride, Niobocene dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl2Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
core: niobium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Nb]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
CYMWZQTUXXEBCR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Chain growth in controlled polymerization reactions
  • Reduction elimination reactions
  • Olefin polymerization reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Mokdsi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 86(2-3), 611-616 (2001-09-22)
The interaction of the antitumor active metallocene dihalides Cp(2)MCl(2) (M=Ti, Nb, Mo) and 1 equiv. of glutathione was studied by (1)H NMR spectroscopy at pD 2-7 in 4 mM NaCl solutions. No interaction between glutathione and titanocene dichloride was detected
M M Harding et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(25), 5012-5016 (1996-12-06)
The solution chemistry and interactions of niobocene dichloride, Cp2NbCl2, with nucleosides, nucleotides, and amino acids has been studied by 1H and 31P NMR spectroscopy. The 1H NMR spectrum of Cp2NbCl2 in 10% DMSO-d6/D2O contains two sharp singlets consistent with hydrolysis