Merck
260339
1,2-Epoxydecane
95%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-295-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CCCCCCCCC1CO1
vapor pressure
20 mmHg ( 100 °C)
assay
95%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
94 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)