Merck
258814
Sigma-Aldrich
Heteronemin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H44O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.66
Kod UNSPSC:
12352103
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2[C@]3(C)CC[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]2(C)[C@H]5[C@@H](OC=C15)OC(C)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)