Merck
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
Synonim(y):
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H62N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
823.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)