Merck
258377
Sigma-Aldrich
Protoporphyrin IX dimethyl ester
from ox hemin
Synonim(y):
Dimethyl 8,13-divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, Ooporpyhrin dimethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.71
Beilstein:
381574
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
225-228 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
Klucz InChI
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
Zastosowanie
Wykazano, że ester dimetylowy protoporfiryny IX jest silnym fotouczulaczem ludzkiego raka jamy nosowo-gardłowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)