Kluczowe dokumenty
258172
2,3-Dibromopropionitrile
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH(Br)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
zanieczyszczenia
5% 3-bromopropionitrile
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
gęstość
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCC(Br)C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?