Merck
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
λmaks.
418 nm
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
Klucz InChI
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-bromo-4-metylo-1-fenantropirydon może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)