Merck
257028
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHMgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.85
Beilstein:
4124221
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.834 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Polecane produkty
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)