Kluczowe dokumenty
256013
1-(Trimethylsilyl)cyclopropyl phenyl sulfide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)