Kluczowe dokumenty
254762
Tetrahydrofurfuryl chloride
98%
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
Beilstein:
102716
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?