Merck
253820
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
92-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-9H
Klucz InChI
MFYLRNKOXORIPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Nitrobenzophenone was used as starting reagent in the synthesis of ketoprofen, non-steroidal anti inflammatory drug. It was also used as plastic additive and its role in photolytic degradation of polyethylene and polypropylene in solution has been investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acetophenone and benzophenone derivatives as catalysts in photodegradation of PE and PP films.
Manangan T, et al.
Advanced Materials Research, 93, 284-287 (2010)
A comparative study on the photo-induced arylation of β-dicarbonyl compounds by arylazosulfides and its use in the synthesis of methyl labeled 2-arylpropionic acids.
Tona M, et al.
Tetrahedron, 50(27), 8117-8126 (1994)