Merck
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
Synonim(y):
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23FNO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
Cechy i korzyści
Spin label.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)