Merck
252506
Sigma-Aldrich
9-Chloroanthracene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karin Björklund et al.
Journal of environmental management, 159, 106-114 (2015-06-13)
Conventional stormwater treatment techniques such as sedimentation and filtration are inefficient for removing the dissolved and colloidal phases of hydrophobic organic compounds (HOCs) present in stormwater. Adsorption could be a promising technique for removing colloidal and dissolved pollutants. Five low-cost