Merck
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N2O3 · HBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
skład
Dye content, 99%
mp
264-266 °C (lit.)
λmaks.
528 nm
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Zastosowanie
Suitable as a laser dye
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)