Próba
≥97.0%
Postać
solid
tw
109-111 °C/0.01 mmHg
mp
33-35 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClOS/c8-6-10(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
WCUSVVDFUIMPKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1-chloroalkyl sulfoxides
- starting material for the synthesis alkyl sulfoxides and thiol ester acyl anion equivalent
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3