Merck
251666
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-vinylpyridinium hydroxide inner salt
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1C=C
InChI
1S/C10H13NO3S/c1-2-10-6-3-4-7-11(10)8-5-9-15(12,13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2
Klucz InChI
DNHDSWZXBHTLDP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3