Merck
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
tw
175 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)