Merck
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup