Merck
249181
Sigma-Aldrich
cis-7,cis-11-Hexadecadien-1-yl acetate
97%
Synonim(y):
(Z,Z)-7,11-HDDA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
Numer MDL:
Próba
97%
ciąg SMILES
CCCC\C=C/CC\C=C/CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6-,11-10-
Klucz InChI
BXJHOKLLMOYSRQ-QOXWLJPHSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)