Merck
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
Synonim(y):
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
Beilstein:
127900
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Zastosowanie
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)