Kluczowe dokumenty
248657
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.57
Beilstein:
3666413
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
zanieczyszczenia
1.5-2.0% ammonium chloride
ciąg SMILES
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
Klucz InChI
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?