Merck
248428
Sigma-Aldrich
Magnesium methyl carbonate solution
0.5 M in methanol
Synonim(y):
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OMgOCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.38
Beilstein:
4342967
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in methanol
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Klucz InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
Packaged in Sure/Seal™ bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)