Merck
248002
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl sulfide
98%
Synonim(y):
Decafluorodiphenyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6F5)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
86-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(Sc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C12F10S/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Klucz InChI
ZOUZMRQINDFFOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)