Merck
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
Synonim(y):
6-Nitro-2,3-xylidine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Beilstein:
2641279
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
117-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)