Merck
247839
Sigma-Aldrich
DL-Carnitinamide hydrochloride
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
ciąg SMILES
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)