Merck
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
233-238 °C (lit.)
λmaks.
443 nm
ciąg SMILES
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)