Przejdź do
245232
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
772,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NSO2C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
260-903-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
InChI key
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate was used in the preparation of pyrazol-benzenesulfonamides, 2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
183334439835266477
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
126-128 °C (lit.)
mp
192-198 °C (dec.) (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA9(768), GABRA1(2554)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
ester
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
amine, ester
functional group
ester, hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)