Merck
24498
Sigma-Aldrich
1-Chlorododecane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.78
Beilstein:
635778
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443
temp. przejścia
solidification point -15--10 °C
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Patrick et al.
Journal of bacteriology, 119(1), 76-81 (1974-07-01)
The effects of hydrocarbons and hydrocarbon derivatives as growth substrates on the polar lipid fractions of an Acinetobacter isolate were studied. Tetradecane, hexadecane, and octadecane resulted in the incorporation of substantial quantities of equivalent-chain-length fatty acids into cellular lipids. Cells
Paniz Sheikholeslami et al.
Experimental eye research, 137, 18-31 (2015-06-06)
The potential of hydrophobically-modified poly(vinyl pyrrolidone) as a shear-responsive, self-associative hydrogel for ophthalmic applications is demonstrated. Hydrophobic modification was achieved via random copolymerization of N-vinylpyrrolidone with N-vinylformamide, the latter of which can be hydrolyzed to expose a desired degree of
Andrei Filippov et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 53(7), 493-497 (2015-04-10)
We used (1) H nuclear magnetic resonance pulsed-field gradient to study the self-diffusion of polyethylene glycol (PEG) and ions in a mixture of PEG and imidazolium bis(mandelato)borate ionic liquids (ILs) at IL concentrations from 0 to 10 wt% and temperatures from