Przejdź do
244872
Sodium-potassium alloy
Na₂₂K₇₈
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Form:
liquid
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
composition
Na₂₂K₇₈
reaction suitability
core: potassium, core: sodium, reagent type: reductant
SMILES string
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI key
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24486471172244686
description
Na₂₂K₇₈
description
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
description
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
description
25-35 wt % dispersion in paraffin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: sodium, core: potassium, reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
form
liquid
form
chunks (in mineral oil)
form
pieces (large)
form
solid
composition
Na₂₂K₇₈
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium-potassium alloy
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)