Merck
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-Trimethoxypropane
99%
Synonim(y):
3-Methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
tw
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)