Merck
244368
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
Synonim(y):
1,1-Diethoxy-2-butyne
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(OCC)C#CC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter