Merck
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
Synonim(y):
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
About This Item
Wzór liniowy:
CBr3CH2OP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
Klucz InChI
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)