Merck
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Synonim(y):
TPSNI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.46
Beilstein:
585765
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
128-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
Klucz InChI
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)