Kluczowe dokumenty
243744
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H40O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)